RAB1228
Feline CXCL1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinónimos:
C-X-C motif chemokine 1, Growth-regulated alpha protein, Platelet-derived growth factor-inducible protein KC, Secretory protein N51
About This Item
reactividad de especies
feline
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)