Documentos clave
RAB0970
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine JAK1 / Tyrosine-protein Kinase JAK1 ELISA Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK1(3716)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK1.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)