Saltar a
RAB0797
Mouse IgA ELISA Kit
Sinónimos:
IgA, Immunoglobulin A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
US$ 717,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
US$ 717,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgA.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulin A (IgA) is majorly found in the mucosal secretions. IgA exists as two subclasses, IgA1 and IgA2. IgA is a dimer in animals, but a monomer in humans. IgA interacts with the Fc fragment of IgA receptor (FCAR) to elicit immune response against inhaled pathogens. Secretory IgA (S-IgA) produced by B1 lymphocytes triggers phagocytosis and leucocyte respiratory burst. S-IgA exists as a polymer and is crucial for primary defense. The high levels of IgA in human milk and colostrum may provide immune protection to infants. Deficiency of IgA leads to increased susceptibility to infections. High levels of IgA in kidney is present in IgA nephropathy and IgA myeloma. Autoantibodies of IgA is present in celiac disease.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0802
description
-
description
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)