Saltar a
RAB0704
Human KLK6 / Kallikrein-6 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... KLK6(5653)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KLK6(5653)
General description
The KLK6 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Kallikrein-6 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)