Saltar a
RAB0629
Human GDF2 / Growth/Differentiation Factor 2 ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... GDF2(2658)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 32 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GDF2(2658)
General description
The growth differentiation factor 2 (GDF2) gene encodes for bone morphogenic protein 9 (BMP9). GDF2, also known as BMP9, belongs to the BMP family. The GDF2 gene is mapped on the human chromosome at 10q11.22. GDF2/BMP9 protein regulates angiogenesis, modulating tumorigenesis, inhibiting hepatic glucose production, and maintaining basal forebrain cholinergic neurons. It is implicated in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension. Mutations in the GDF2 gene are associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT), an autosomal dominant vascular disorder. The antibody pair provided in this kit recognizes human growth/differentiation factor 2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)