Saltar a
RAB0469
Mouse TIMP-1 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Timp1(21857)
Input:
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Timp1(21857)
General description
The Mouse TIMP-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse TIMP-1 cell lysate and tissue lysate.
Immunogen
Recombinant Mouse TIMP1
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mouse TIMP-1 ELISA Kit
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    SDS
  • 2X Cell Lysis Buffer (Item J)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)