Saltar a
RAB0455
Neurokinin-A EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
General description
The Neurokinin A Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin A peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Neurokinin-A, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)