RAB0300
Mouse IL-4 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.819-200 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Il4(16189)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Mouse IL-4 ELISA kit has been used for determining the levels of IL-4 in serum sample.[1]
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?