Merck
R8900
Sigma-Aldrich
Ro 8-4304
solid
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 168,00
US$ 168,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 168,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23FN2O3 · HCl
Peso molecular:
406.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 168,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Formulario
solid
solubilidad
H2O: ≤0.5 mg/mL
emisor
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NC(=O)c1ccc(OCCC(O)N2CCC(=CC2)c3ccc(F)cc3)cc1
InChI
1S/C21H23FN2O3.ClH/c22-18-5-1-15(2-6-18)16-9-12-24(13-10-16)20(25)11-14-27-19-7-3-17(4-8-19)21(23)26;/h1-9,20,25H,10-14H2,(H2,23,26);1H
Clave InChI
NYFXHCMXYODFLP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2B(2904)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NR2B-selective, noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist
Características y beneficios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shuai Huang et al.
Molecular plant, 9(12), 1620-1633 (2016-10-21)
Nucleotide-binding leucine-rich repeat (NLR) proteins serve as immune receptors in both plants and animals. To identify components required for NLR-mediated immunity, we designed and carried out a chemical genetics screen to search for small molecules that can alter immune responses
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)