Merck
R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Sinónimos:
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Specific activity:
≥60 Kunitz units/mg solid
Biological source:
bovine pancreas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Grade XII-S
form
powder
specific activity
≥60 Kunitz units/mg solid
mol wt
13.7 kDa
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ribonuclease S from bovine pancreas has been used in a study to assess the hybridase activity of human ribonuclease-1. Ribonuclease S from bovine pancreas has also been used in a study to investigate a new approach to obtaining high-activity RNase, DNase, cholesterolesterase, and trypsin from cattle pancreas.
Other Notes
Protease-modified RNase A
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)