R5258
Riboflavin Binding Protein from chicken egg white
lyophilized powder
Sinónimos:
Binding Protein, Chicken Egg White Protein, Riboflavin Protein
Seleccione un Tamaño
US$ 95,20
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 95,20
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
concentración
≥50% protein (biuret)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
chicken ... RBP(396449)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)