R3655
Rubitecan
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9-nitrocamptothecin
Seleccione un Tamaño
US$ 71,20
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 71,20
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Rubitecan,
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
mp
182-186 °C
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Clave InChI
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)