Documentos clave
R210-500
Sigma-Aldrich
Rat Endothelial Cell Basal Medium (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Basal Medium without Growth Supplement
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)