Merck
R1383
Sigma-Aldrich
Medio RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Seleccione un Tamaño
10 X 1 L
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 1 L
US$ 168,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Aplicación
RPMI-1640 Medium has been used as a cell culture medium to culture human MCF-7 breast cancer cells[1] and human castrate-resistant prostate cancer (CRPC) cell lines for various cell culture experiments. It has also been used to culture human islets to assess the oxidative stress response in primary human islets.
Cantidad
Formulated to contain 8.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstitución
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Renée J H A Tillie et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 695684-695684 (2021-08-31)
The protein 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-3 (PFKFB3) is a key stimulator of glycolytic flux. Systemic, partial PFKFB3 inhibition previously decreased total plaque burden and increased plaque stability. However, it is unclear which cell type conferred these positive effects. Myeloid cells play an important
Jiayi Yao et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-09)
The acidic pH of the tumor microenvironment plays a critical role in driving cancer development toward a more aggressive phenotype, but the underlying mechanisms are unclear. To this end, phenotypic and genotypic changes induced by adaptation of cancer cells to
Qinxi Ma et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-28)
Fatty acids have known antifungal effects and are used in over-the-counter topical treatments. Screening of a collection of gene knockouts in Candida albicans revealed that one strain, carrying a deletion of the transcription factor DAL81, is very susceptible to the
Mette Flinck et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(9), 1056-1067 (2018-06-14)
Precise acid-base homeostasis is essential for maintaining normal cell proliferation and growth. Conversely, dysregulated acid-base homeostasis, with increased acid extrusion and marked extracellular acidification, is an enabling feature of solid tumors, yet the mechanisms through which intra- and extracellular pH
Martin Kolev et al.
Immunity, 52(3), 513-527 (2020-03-19)
Intrinsic complement C3 activity is integral to human T helper type 1 (Th1) and cytotoxic T cell responses. Increased or decreased intracellular C3 results in autoimmunity and infections, respectively. The mechanisms regulating intracellular C3 expression remain undefined. We identified complement, including
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.