R1376
Ricinelaidic acid
≥99%
Sinónimos:
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34O3
Número de CAS:
Peso molecular:
298.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?