Documentos clave
QTLSD
Supelco
Erlich test reagent for LSD and psilocybin
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Aplicación
Reagent for presumptive color assay of LSD and psilocybin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Johns, S.H., et al.
Journal of Forensic Sciences, 24, 631-631 (1979)