Merck
PZ0417
Sigma-Aldrich
PF-06752469
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-((3S,4S)-3,4-Dihydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-hydroxy-3-methylpyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile, 6-[(3S,4S)-3,4-Dihydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-hydroxy-3-methyl-1-pyrrolidinyl]-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile, KHK-IN-2, PF 06752469, PF 675, PF 6752469, PF-675, PF-6752469, PF06752469, PF675, PF6752469
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 88,80
25 MG
US$ 358,00
US$ 88,80
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 88,80
25 MG
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19F3N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
372.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 88,80
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06752469 (PF-6752469) is an orally active, non-cytotoxic (300 μM, HepG2), potent and selective ketohexokinase (KHK) inhibitor (human KHK-A/C IC50 = 390/450 nM; rat KHK IC50 = 340 nM) with no significant activity against a broad panel of transporters, receptors, ion channels, and enzymes, including hERG and human CYP450s. PF-06752469 prevents fructose administration-induced fructose 1-phosphate (F1P) upregulation (hepatic/renal ED50 = 15.7/30.0 mg/kg p.o. 2 min prior to 500 mg fructose/10 mL/kg i.v. in rats) by inhibiting KHK-mediated fructose metabolism in vivo.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)