Merck
PZ0390
Sigma-Aldrich
PF-06747711
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 86,70
25 MG
US$ 351,00
US$ 86,70
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 86,70
25 MG
US$ 351,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26F3N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
497.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 86,70
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
InChI key
BIHPJIJLDNUDGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06747711 is a mono-imine compound. It regulates gene expression in signaling pathways by targeting a nuclear hormone receptor. It is also used to treat psoriasis.[1]
PF-06747711 is a potent and selective RORC2 modulator.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Unifying Mechanism Involving Electron Affinity of Conjugated Imine as Anti-Cancer Agents and Miscellaneous Drugs: Reactive Oxygen Species, Oxidative Stress, and Electron Transfer
Kovacic P, et al.
Chronicles of Pharmaceutical Science, 5 (2020)