Documentos clave
PZ0292
Sigma-Aldrich
PF-06658959-00
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Chloro-3-methoxy-phenylamino)-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propoxy]-quinoline-3-carbonitrile, Bosutinib analog 7, PF-06658959
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30ClN5O3
Peso molecular:
496.00
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-05883083-00 is an analog of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)