Merck
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Sinónimos:
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 148,00
25 MG
US$ 580,00
US$ 148,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 148,00
25 MG
US$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
347.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 148,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
Clave InChI
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)