Merck
PZ0247
Sigma-Aldrich
PF-04979064
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1-[1-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4-piperidinyl]-3-methyl-8-(6-methyl-3-pyridinyl)-2H-imidazo[4,5-c][1,5]naphthyridin-2-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 122,00
25 MG
US$ 493,00
US$ 122,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 122,00
25 MG
US$ 493,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26N6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
446.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 122,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)=O)C3=C1C4=NC(C5=CN=C(C)C=C5)=CC=C4N=C3
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-14-4-5-16(12-25-14)18-6-7-19-21(27-18)22-20(13-26-19)28(3)24(33)30(22)17-8-10-29(11-9-17)23(32)15(2)31/h4-7,12-13,15,17,31H,8-11H2,1-3H3/t15-/m0/s1
Clave InChI
GACQNUHFDBEIQH-HNNXBMFYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04979064 is a highly potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor.
PF-04979064 is an orally available, potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor that potently inhibits tumor growth in mouse xenografts.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)