Merck
PZ0205
Sigma-Aldrich
CE-178253 benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[7-(2-Chlorophenyl)-8-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazin-4-yl]-3-(ethylamino)-3-azetidinecarboxamide benzenesulfonate salt
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 136,00
25 MG
US$ 431,00
US$ 136,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 136,00
25 MG
US$ 431,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23Cl2N7O · C6H6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
654.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 136,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCNC2(CN(C2)c3nc(C)nc4c(-c5ccc(Cl)cc5)c(nn34)-c6ccccc6Cl)C(N)=O
InChI
1S/C24H23Cl2N7O.C6H6O3S/c1-3-28-24(22(27)34)12-32(13-24)23-30-14(2)29-21-19(15-8-10-16(25)11-9-15)20(31-33(21)23)17-6-4-5-7-18(17)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4-11,28H,3,12-13H2,1-2H3,(H2,27,34);1-5H,(H,7,8,9)
Clave InChI
PUVYOZFJBITEFT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CE-178253 is an extremely potent and selective CB1 antagonist with sub-nanomolar potency. In binding assays, CE-178253 has a 0.33 nM Ki for human CB1, vs. a Ki of > 10 mM for human CB2.
CE-178253 is an extremely potent and selective CB1 antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.