Documentos clave
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Sinónimos:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 31,00
US$ 31,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 31,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.24
US$ 31,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
envase
pack of 1 ea
Categorías relacionadas
Descripción general
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Información legal
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)