Documentos clave
PRS4405
Sigma-Aldrich
Anti-FEZ2 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Fasciculation and elongation protein zeta 2 (zygin II), Anti-Zygin 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FEZ2(9637)
Inmunógeno
a 15 amino acid peptide from near the center of human FEZ2.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4405.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)