PLA0214
Rabbit anti-NF-kappaB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
CVID12, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kB1, NF-kappa-B, NF-kappaB, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, NFkappaB, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105, p50
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
nº de acceso
AAF35232.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... NF-kappaB1(4790)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)