PLA0208
Rabbit anti-BMI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog (mouse), BMI1 polycomb ring finger oncogene, BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene, FLVI2/BMI1, PCGF4, RNF51, flvi-2/bmi-1, murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog, polycomb group RING finger protein 4, polycomb group protein Bmi1, polycomb group ring finger 4, ring finger protein 51
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_005171.4
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... BMI1(648)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)