PLA0147
Rabbit anti-TIF1 Alpha/TRIM24 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, PTC6, RING finger protein 82, RNF82, TF1A, TIF1, TIF1-alpha, TIF1A, TIF1ALPHA, Tripartite motif-containing protein 24, hTIF1, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif-containing 24
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_056989.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM24(8805)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)