PLA0114
Rabbit anti-mTOR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FLJ44809, FRAP, FRAP1, FRAP2, Mechanistic target of rapamycin, RAFT1, RAPT1, SKS, dJ576K7.1 (FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1), mTOR, mammalian target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, rapamycin target protein, rapamycin target protein 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_004949.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... mTOR(2475)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)