PHG0004
BIS-TRIS
Sinónimos:
2,2-bis(hidroximetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanol, 2-Bis(2-hidroxietil)amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
intervalo de pH útil
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubilidad
H2O: 0.1 M, clear, colorless
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadena SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Aplicación
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Información legal
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)