Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 cc | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 3.080,00 |
Acerca de este artículo
US$ 3.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Silica
matrix active group
polymer
particle size
120-200 mesh
pore size
240 Å nominal diameter
separation technique
size exclusion (SEC)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh | description L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq | description - | description - |
| form powder | form - | form - | form - |
| particle size 120-200 mesh | particle size - | particle size - | particle size - |
| separation technique size exclusion (SEC) | separation technique - | separation technique - | separation technique - |
| matrix active group polymer | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group - |
| matrix Silica | matrix - | matrix - | matrix - |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Controlled pore glass–uncoated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?