Documentos clave
PCG3007
Sigma-Aldrich
TruPAGE Running Antioxidant
800 ×
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.22
concentración
800 ×
compatibilidad
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE Precast Gels
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE SDS Running Buffers (PCG3001 and PCG3003)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Características y beneficios
TruPAGE Running Antioxidant is used with TruPAGE running buffers to maintain consistently high protein band resolution and sharpness. The antioxidant reagent reduces the gel environment to prevent potential sample reoxidation of reduced protein samples during electrophoresis. To obtain optimal results, supplement the inner chamber′s running buffer with TruPAGE Running Antioxidant prior to electrophoresis of reduced protein samples.
Información legal
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)