Merck
P9891
Arachidyl palmitoleate
≥99%
Sinónimos:
Palmitoleic acid arachidyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H70O2
Número CAS:
Peso molecular:
534.94
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)