Merck
P9786
Sigma-Aldrich
Phytic acid dimagnesium tetrapotassium salt
~95%
Sinónimos:
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexaphosphoric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H18O24P6
Número de CAS:
Peso molecular:
660.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
InChI key
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
Quality
The magnesium and potassium content may vary. .
Preparation Note
Derived from P 3168
Analysis Note
Actual content given on label
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)