Merck
P9689
Propentofylline
solid
Sinónimos:
3,7-Dihydro-3-methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propylxanthine, HWA 285
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
306.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
white
solubility
H2O: 12.4 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
c-AMP phosphodiesterase inhibitor; nerve growth factor stimulator; adenosine transport inhibitor; non-selective adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)