Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 139,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 479,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.600,00 |
Acerca de este artículo
US$ 139,00
Nombre del producto
Phleomycin from Streptomyces verticillus, powder
form
powder
Quality Segment
shelf life
2 yr
color
blue
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color blue | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| shelf life 2 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?