Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24ClN3S · 2C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
606.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-511-3
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL, methanol: soluble
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI key
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Prochlorperazine is an anti-nausea and neuroleptic agent. It is known to cause neuropsychiatric side effects. Prochlorperazine inhibits the action of dopamine in the central nervous system. It acts as an antiemetic drug and prevents vomiting and stimulates sleep. Prochlorperazine is useful as a tranquilizer in the treatment of schizophrenia and nonpsychotic anxiety.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist; antispasmodic
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?