Merck
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
methanol solution
Extensión del etiquetado
5-15 mCi per mmol
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
Envase
sealed ampule
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)