Merck
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
Sinónimos:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H3F5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.10
Beilstein/REAXYS Number:
1985849
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChI key
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)