Merck
P8901
Phenyl-Agarose
saline suspension
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
capacity
20-50 mg binding capacity (human serum albumin)(per ml of packed gel), ≥4 mg binding capacity (β-lactoglobulin dimer)(per ml of packed gel)
storage temp.
2-8°C
Application
Phenyl-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and hydrophobic interactions. Phenyl-agarose has been used to further the understanding of the digestive process of the pest species Dysdercus peruvianus as well as to study early onset dementia and Alzheimer′s disease.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)