Merck
P8751
Sigma-Aldrich
PTH-α-aminobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
220.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2OS/c1-2-9-10(14)13(11(15)12-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
InChI key
HIDHIQVHRMAIHA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)