Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 85,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 294,00 |
Acerca de este artículo
US$ 85,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97%
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay - | assay - | assay ≥98% |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?