Saltar a
P8629
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol
≥98.00% (TLC), Inactive progestrone metabolite, powder
Sinónimos:
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, Pregnanetriol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 992,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
214-148-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2619975
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
US$ 992,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
General description
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) is a urinary steroid metabolite of 17α-hydroxyprogesterone.
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) plays a role in the synthesis of adrenal corticoids. Levels of pregnanetriol are elevated in the urine of 21-hydroxylase deficiency and congenital adrenal hyperplasia (CAH) patients.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P8129P0543P2016
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)