P8582
Podophyllin from Podophyllum emodii
powder
Sinónimos:
Podophyllum resin
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
color
brown
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/2C22H24O9.2C22H22O8/c2*1-27-16-4-10(5-17(28-2)21(16)29-3)18-11-6-14-15(31-9-30-14)7-12(11)20(24)13(8-23)19(18)22(25)26;2*1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h2*4-7,13,18-20,23-24H,8-9H2,1-3H3,(H,25,26);2*4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
KOUZYZCESNTXJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)