P8325
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
~95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
InChI key
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)