Documentos clave
P7798
Sigma-Aldrich
Polisacarosa 400
powder
Sinónimos:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 253,00
500 G
US$ 1.260,00
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 253,00
500 G
US$ 1.260,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
300,000-550,000
color
white
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Polysucrose is water-soluble, nontoxic, resistant to intestinal enzymes, spherical and can be produced with a molecular weight distribution that relates to the size of many normal food proteins. [1]
Aplicación
Usado para separación de célula y aislamiento de orgánulos.
Polysucrose has been used in a study to develop a new method for the purification of human motile spermatozoa. [2] It has also been used in a study that investigated the antiproliferative and antitumor activities of D-reverse peptides. [3]
Otras notas
Un polímero sintético y no iónico de la sucrosa.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ligadura / enlace
Similar to Ficoll 400, but from a different supplier.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.