Saltar a
P7764
L-Proline t-butyl ester
≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 151,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-558-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Proline t-butyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
liquid
color
clear colorless to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
36929273572332291
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥90% (HPLC)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
clear colorless to faint yellow
color
-
color
-
color
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)