P7747
Anti-Prostaglandin E2 Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EP2
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2 μg/mL using human ovary, granulosa cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTGER2(5732)
mouse ... Ptger2(19217)
rat ... Ptger2(81752)
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)