Saltar a
P7693
3-sn-Fosfatidiletanolamina from bovine brain
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Sinónimos:
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, L-α-Cefalina, L-α-fosfatidilethanolamina from bovine brain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 128,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 443,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.470,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
El principal fosfolípido estructural del cerebro, que constituye entre el 20 y el 25% de los lípidos totales; localizado principalmente en la materia gris.
Packaging
Envasado bajo argón.
Disclaimer
La pureza cuando se prepara es del 98 al 99 %. Las disoluciones expuestas a temperatura ambiente pueden descomponerse entre un 0,3 y un 0,5 % al día.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5660P8193P1223
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What's the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. This product is purified form a natural source and not synthetically derived. Therefore, the exact structure of the product is not determined. The exact composition, is also not determined, especially the fatty acids, and this may vary with different lots.
      Assuming stearoyl and oleoyl composition the molecular weight is approx. 750 g/mol. The product can contain around 60% plasmalogen.