P7493
Anti-PCAF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-p300/CBP associated factor
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~88 kDa
reactividad de especies
canine, human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA lysate with ~4x107 human acute T cell leukemia Jurkat cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500 using whole extracts of dog MDCK kidney cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KAT2B(8850)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)