Saltar a
P7265
Prostaglandin A1
≥98% (HPLC), powder, NF-κB inhibitor
Sinónimos:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 210,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 729,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.230,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
336.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2003401
Assay:
≥98%
Form:
powder
US$ 210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Prostaglandin A1, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI key
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin A1 (PGA1) is a cyclopentenone prostaglandin containing chemically reactive α,β-unsaturated carbonyl. This cyclooxygenase 2 (COX-2) metabolic product aids in regulating the development and progression of Alzheimer′s disease (AD). In addition, PGA1 also regulates various biological processes via Michael addition. It exhibits antiviral activity against avian influenza A viruses (IAV) by inducing cytoprotective heat shock response in infected cells and by inhibiting nuclear factor-κB (NF-κB) activity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1578500P7527900100P
PGE1 Avanti Research™ - A Croda Brand 900100P, powder
Avanti
900100P
PGE1
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥60% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin A1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)